Läs mer
Trajan™ SolGel 1ms kolumn
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket inert kolumn Låg blödning
- Ökad känslighet i analys
- Hög temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 360 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Van der Waals interaktion |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | 100 % dimetylpolysiloxan |
| USP typ | G1, G2, G38 |
| För användning med (applikation) | Ftalater analys, Klorerade aromater, Herbicidanalys, Nitroaromatics, Organiska klorbekämpningsmedel, Organofosforbekämpningsmedel, Paraffiner, Petroleum, Ftalater, Polywax, Pyretroider, Analys av halvflyktiga ämnen, Xylenanalys |
| Temperaturområde | 0 °C till 340/360 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | SolGel-1ms™ |
| Visa mer |