Läs mer
Trajan™ SolGel WAX-kolonner
Produktkod. 10675853
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10675853
Brand: Trajan™ 054789
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetylenglykol (PEG) i en Sol-Gel-matris. Robust, högtemperatur polär vaxfas
  • Bondad polyetylenglykol
  • Mycket robust högtemperaturpelare
  • Mindre mottaglig för skador av syre än konventionella vaxfaser
  • Polär fas
  • Låg blödning och inert
Specifikationer
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Vätebindning eller dipolinteraktioner
Typ GC kolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas Polyetylenglykol
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) Fenolanalys, Aminer alifatiska, Aminer Aromatisk, Analys av alkoholhaltiga drycker, Eteriska oljor, Mat - FAME, Fenoler, Sockerarter-alditolacetater
Temperaturområde 30 °C till 260/280 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 60 m
Förpackningsmaterial SolGel-Wax
Polaritet Polär
Beläggning Fused Silica