Läs mer
Trajan™ SolGel WAX-kolonner
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bondad polyetylenglykol
- Mycket robust högtemperaturpelare
- Mindre mottaglig för skador av syre än konventionella vaxfaser
- Polär fas
- Låg blödning och inert
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Vätebindning eller dipolinteraktioner |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | Polyetylenglykol |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | Socker-alditolacetatanalys, Aminer alifatiska, Aminer Aromatisk, Analys av alkoholhaltiga drycker, Eteriska oljor, Mat - FAME, Fenoler, Sockerarter-alditolacetater |
| Temperaturområde | 30 °C till 260/280 °C |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | SolGel-Wax |
| Visa mer |