Läs mer
SGE™ Split Liner Med Kvartsull
Produktkod. 10702572
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10702572 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 10702572 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För olika GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C) gasfas deaktivering
  • Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
Kvartsull
  • Främjar analytblandning och resulterar i bättre kvantifiering
  • Ger stor yta som underlättar förångning av vätskeprov
  • Fungerar som en fälla för att samla in icke-flyktiga rester från provet
  • Förhindrar att provet träffar botten av injektorn före förångning
Specifikationer
Produkttyp GC Split Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 7.85 cm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Diameter (metrisk) Inre 0.4 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177