Läs mer
SGE™ Split/Splitless Liner med Single Taper
Beskrivning
- Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C) gasfas deaktivering
- Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
- Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GC Split/Splitless Liner |
| Inkluderar | Enkel avsmalning |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Längd (metrisk) | 7.85 cm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 cm |
| För användning med (utrustning) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |