Läs mer
SGE™ Split/Splitless Snabb avsmalning FocusLiner™
Produktkod. 11931996
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11931996 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 11931996 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092111
Beräknad leverans: 11-01-2027
Resulterar i lägre massdiskriminering
  • För olika GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med högtemperatur (420 °C) gasfasdeaktivering
  • Tillhandahålls i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i proverna
FocusLiner
  • Innehåller två avsmalnande sektioner som fäster kvartsugelpluggen för optimal nålspetstorkning och provöverföring, och förhindrar också att kvartsull flyttas mot septum eller trycker ner i fodret
  • Ger utmärkt reproducerbarhet
Snabb FocusLiner
  • Smal 2,3 mm I.D. för användning med 0,1 mm I.D. kapillärkolonner
  • Smal identifiering resulterar också i mindre toppbredder
Specifikationer
Produkttyp Split/Splitless avsmalnande snabbfokusliner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 7.85 cm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Diameter (metrisk) Inre 0.23 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177