Läs mer
SGE™ Splitless Liner med Single Taper och Quartz Wool
Produktkod. 12684925
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12684925 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 12684925 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    1830.91 SEK / Paket med 5
    Save 349.09 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
För olika GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C) gasfas deaktivering
  • Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
Specifikationer
Produkttyp GC Splitless Liner
Inkluderar Enkel avsmalning
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 7.85 cm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Diameter (metrisk) Inre 0.4 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177