Läs mer
Trajan™ Stiletrådar för sprutrengöring
Beskrivning
Designad för effektiv rengöring av sprutnålar. Trajan Scientific and Medical™ Stiletrådar för sprutrengöring levereras i förpackningar om 5.
- Effektiv rengöring av sprutnålen
- Sats tillgängligt samt ersättningskablar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 5,9 tum |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Produkttyp | Ersättande stiletttråd |
| För användning med (utrustning) | Sprutnålar (5 till 10 μL) |