Läs mer
Trajan™ SGE™ Sprutor för Rheodyne och Valco Ventiler
Volym (metrisk):
100 μl
500 μL
2.5 mL
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Fyrkantig skuren nål utan elektrotaper
- Nålarna är 2 tum, 22 gauge, 0,028 tum. ytterdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,028 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.71 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Produkttyp | LC manuell spruta med nål |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Visa mer |