Läs mer
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta
Produktkod. 15268463
Kvantitet:
1/Förp.
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15268463
Brand: Trajan™ 0029861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Autosampler-sprutor med fast nål. För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Produkttyp AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta
Kvantitet 6/förp.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm