Läs mer
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta
Kvantitet:
1/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.47 mm |
| Produkttyp | AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |