Läs mer
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta
Produktkod. p-4824147
Kvantitet:
1/Förp.
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13425072
Brand: Trajan™ 0029801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Autosampler-sprutor med fast nål. För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Produkttyp AS3000, AS2000 och AS200/800GC autosampler spruta
Kvantitet 1/Förp.
Volym (metrisk) 10 μl