Läs mer
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler sprutor
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Diameter (engelska) yttre nål:
0,018 tum.
0,024 tum.
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Noggrannhet och reproducerbarhet:± 1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL och 1 μL sprutor)
- Ytterdiameter av borosilikatglas (OD): 0,5 L μ= 6,5 mm, 1 L μ= 8 mm, 5 L μtill 250 L μ= 6,5 mm
- Skallängd: 0,5 μL = 27,05 mm, 1 μL till 250 L μ= 54,1 mm
- Internationella standarder spårbarhet
- Nålpunktsstil: kon
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2,7 tum |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |