Läs mer
SGE™ Rörskärare
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- OD: 1/8 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörskärare |
| För användning med (utrustning) | GC-slang |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Används för att få rätvinkliga snitt med minimal gradning eller flisning av slangen |