Läs mer
Trajan™ Varian 1075/1077 Liners: Split
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 72 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Varian 1075/1077 |