Läs mer
Trajan™ Varian Splitless Liner med Single Taper
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |