Learn More
Trajan™ Varian Splitless Liner with Single Taper
Product Code. 10377002
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
5/Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10377002 5/Pk. Pack of 5
12923981 1 Ea. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10377002 Supplier Trajan™ Supplier No. 092039
Beräknad leverans: 30-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian/Bruker instruments
Specifications
Product Type GC Inlet Liner
Quantity 5/Pk.
Length (Metric) 54 mm
Diameter (Metric) Inner 2 mm
Diameter (Metric) Outer 5 mm
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.