Läs mer
Trajan™ Varian Splitless Liner med Single Taper
Produktkod. 12923981
Change view
Kvantitet:
1 st
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12923981 1 st Varje
10377002 5/förpackning Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12923981 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 09203901
Beräknad leverans: 17-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlopp Liner
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 54 mm
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm