Läs mer
Trajan™ Varian Splitless Liner med Single Taper
Produktkod. p-4517403
Kvantitet:
1 st
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10377002
Brand: Trajan™ 092039
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) 54 mm
Produkttyp GC Inlopp Liner
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm