Läs mer
Trajan™ Varian 1078/1079 Liners
Kvantitet:
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 54 mm |
| Produkttyp | GC inloppsfoder, rakt genomgående foder |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| För användning med (utrustning) | Varian 1078/1079 |