Läs mer
SGE™ Varian™/Bruker™ GC Autosampler sprutor
Produktkod. 11997234
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11997234 10 μl Varje
1 options
Produktkod. 11997234 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 002950
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkta nålar från Varian/Bruker
  • Fast nål
  • 10 μL
  • SG002950: För Varian CP8400, CP9010, CP9050 autosamplare
  • SG002923: För Varian/Bruker autosampler 8035, 8100, 8200; Gastät
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Modell 10F-VA8400-5/0,47
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Varian, Bruker Autosampler CP8400, CP8410, CP9010, CP9050
Anslutningstyp Fast