Läs mer
SGI-1027, MedChemExpress
Produktkod. 16445938
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16445938 10 mg 10mg
16442087 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16445938 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13962
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23N7O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 461.52
Formel vikt 461.52
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death