Läs mer
SGI-1027, TRC
Produktkod. 30424196
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30424196 10 mg
1 options
Produktkod. 30424196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS28237510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide
CAS 1020149-73-8
Molekylformel C27 H23 N7 O
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide
InChI formel InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
LEDER Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1
IUPAC-namn N-[4-[(2-amino-6-metylpyrimidin-4-yl)amino]fenyl]-4-(kinolin-4-ylamino)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 461.518
Formel vikt 461.196