Läs mer
SGI-1027, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide |
| CAS | 1020149-73-8 |
| Molekylformel | C27 H23 N7 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34) |
| LEDER | Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | N-[4-[(2-amino-6-metylpyrimidin-4-yl)amino]fenyl]-4-(kinolin-4-ylamino)bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.518 |
| Formel vikt | 461.196 |