Läs mer
SGI-1776, MedChemExpress
Produktkod. 16485618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485618 10 mg
16471787 50 mg
16448317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16485618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13287
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22F3N5O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 405.42
Formel vikt 405.42
Procent renhet 98.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease