Läs mer
SGI-7079, MedChemExpress
Beskrivning
SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGI-7079 |
| CAS | 1239875-86-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26FN7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (74.64 mM) |
| LEDER | N#CCC1=CC=CC(C2=C3C(NC=C3C)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C(F)=C4)=N2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.53 |
| Formel vikt | 455.53 |
| Visa mer |