Läs mer
SGN-2FF, MedChemExpress
Beskrivning
SGN-2FF is a potent and orally active inhibitor of fucosylation, directly inhibits fucosyltransferase activity. SGN-2FF possesses antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGN-2FF |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2089647-47-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H11FO4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (300.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 36.67 mg/mL (220.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | F[C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H](C)OC1O)O)O |
| Visa mer |