Läs mer
SGX-523, MedChemExpress
Produktkod. p-200100218
Encompass_Preferred
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 16480146
Brand: Medchem Express HY12019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SGX-523
Fysisk form Solid
CAS 1022150-57-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13N7S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 359.41
Formel vikt 359.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.