Läs mer
Tocris Bioscience™ SGX 523
GREENER_CHOICE
Selective and potent c-MET kinase inhibitor
Brand:  Tocris Bioscience™ 5356/10
Encompass
Produktkod. 15746746
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
SGX 523 is a potent and selective c-MET kinase inhibitor (IC50 = 4nM). Exhibits minimal inhibition against a panel of 213 other protein kinases (at 1 μM). Suppresses growth of tumor xenografts derived from human glioblastoma, lung and gastric cancer cells.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.