Beskrivning
- Justera lutningsvinkeln för optimal blandning
- Plattformläpp och halkfri matta håller kärlen säkert på plats
- Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
- Kan användas i inkubatorer
Dessa gyro gungande shakers har en 3D-rörelse med en 3° till 12° lutningsvinkel. Du kan enkelt justera lutningsvinkeln för hand för optimal prestanda. Skakarna är bäst lämpade för lågskummande krav och är idealiska för cellodling, färgning och avfärgning. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
- Justera lutningsvinkeln för optimal blandning
- Plattformläpp och halkfri matta håller kärlen säkert på plats
- Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
- Kan användas i inkubatorer
Dessa gyro gungande shakers har en 3D-rörelse med en 3° till 12° lutningsvinkel. Du kan enkelt justera lutningsvinkeln för hand för optimal prestanda. Skakarna är bäst lämpade för lågskummande krav och är idealiska för cellodling, färgning och avfärgning. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 3 till 12° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighetsintervall | 5 till 70 rpm |
| Spänning | 230 VAC |
| Bärande kapacitet (engelska) | 6,6 pund |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (engelska) | 13.188 tum. |
| Djup (metriskt) | 33.5 cm |
| Höjd (engelska) | 6,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 16.5 cm |
| Visa mer |