Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien Gyro Rocking Shakers
Produktkod. p-200024123 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bärande kapacitet (engelska):
6.6 lb.
22 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17711288
Brand: Cole-Parmer™ 5190104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mild virvling förhindrar skumbildning.
  • Justera lutningsvinkeln för optimal blandning
  • Plattformläpp och halkfri matta håller kärlen säkert på plats
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
Dessa gyro gungande shakers har en 3D-rörelse med en 3° till 12° lutningsvinkel. Du kan enkelt justera lutningsvinkeln för hand för optimal prestanda. Skakarna är bäst lämpade för lågskummande krav och är idealiska för cellodling, färgning och avfärgning. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
  • Justera lutningsvinkeln för optimal blandning
  • Plattformläpp och halkfri matta håller kärlen säkert på plats
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
Dessa gyro gungande shakers har en 3D-rörelse med en 3° till 12° lutningsvinkel. Du kan enkelt justera lutningsvinkeln för hand för optimal prestanda. Skakarna är bäst lämpade för lågskummande krav och är idealiska för cellodling, färgning och avfärgning. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
Specifikationer
Gungvinkel 3 till 12°
Bärande kapacitet (metrisk) 10 kg
Hastighetsintervall 5 till 70 rpm
Spänning 230 VAC
Bärande kapacitet (engelska) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 17.716 tum.
Djup (metriskt) 45 cm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Längd (engelska) Plattform 14 tum
Längd (metrisk) plattform 35.5 cm
Bredd (engelska) 15.35 tum.
Bredd (engelska) Plattform 14 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Bredd (metrisk) Plattform 35.5 cm
Beskrivning Stor Gyro-rocker
Visa LED
Inkluderar Platt plattform, halkfri matta och nätsladd
Timerintervall 1 till 999 minuter
Garanti och serviceerbjudande 3 års garanti