Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Produktkod. 17791278 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska) Plattform:
8,5 tum
13 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Plattform
17791278 13 tum
17741288 8,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17791278 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190100
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Upprätthåll jämna skakhastigheter, även under långa tidsperioder.
  • Jämn omloppsskakning med 16 mm omloppsbana
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
Dessa orbital shakers ger en jämn, enhetlig cirkulär rörelse med en 16 mm omloppsbana, idealisk för större prover och plattor med flera brunnar. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 30 till 300 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Inbyggd timer kan ställas in från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
Specifikationer
Bana 16 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 10 kg
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm
Spänning 230 VAC
Bärande kapacitet (engelska) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 17.716 tum.
Djup (metriskt) 45 cm
Höjd (engelska) 10,82 tum.
Höjd (metrisk) 27.5 cm
Längd (engelska) Plattform 13 tum
Längd (metrisk) plattform 33.5 cm
Bredd (engelska) 15.35 tum.
Bredd (engelska) Plattform 13 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Bredd (metrisk) Plattform 33.5 cm
Beskrivning Stor Orbital Shaker
Visa LED
Inkluderar Vaggasystem för kolvar och flaskor och nätsladd.
Driftsvillkor 4 °C till 40 °C (39,2 °F till 104 °F)
Timerintervall 1 till 999 minuter