Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien fram- och återgående shakers
Produktkod. 17701288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
25 till 250 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
17701288 25 till 250 rpm
1 options
Produktkod. 17701288 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190102
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kraftfull men ändå tyst, perfekt för kontinuerlig användning.
  • Digitalt hastighetsval ger konsekvent mixning
  • Mjukstartmotor förhindrar spill och stänk
  • Fullt justerbar vagga rymmer de flesta flaskor, flaskor och bägare
  • Kan användas i inkubatorsystem
Dessa linjära fram- och återgående shakers har digitalt hastighetsval från 25 till 250 rpm med mjukstart. Fyra justerbara gummidämpade horisontella låsstänger med snabbkopplingshandtag på plattformen av vaggatyp gör att du kan passa nästan vilken storlek som helst på kolv, flaska eller bägare. Säkra upp till tolv 250 mL, nio 500 mL, fyra 1 L eller två 2 L kärl. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Shakern kan användas kontinuerligt och mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten under långa körningar.
Specifications
Bärande kapacitet (metrisk) 10 kg
Hastighetsintervall 25 till 250 rpm
Spänning 230 VAC
Bärande kapacitet (engelska) 22 lb.
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 17.716 tum.
Djup (metriskt) 45 cm
Mått (LxB) Plattform 33,5 x 33,5 cm (13 x 13 tum)
Höjd (engelska) 10,82 tum.
Höjd (metrisk) 27.5 cm
Längd (engelska) Slag 0,75 tum
Längd (metrisk) Slag 20 mm
Bredd (engelska) 15.35 tum.
Bredd (metrisk) 39 cm
Beskrivning Stor fram- och återgående shaker
Visa LED
Timerintervall 1 till 999 rpm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.