Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien gungande shakers
Produktkod. 17721288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bärande kapacitet (engelska):
6,6 pund
22 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet (engelska)
17721288 22 pund
17761288 6,6 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17721288 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15383.46 SEK
    13954.61 SEK / Paket med 1
    Save 1428.85 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda varsamt levande kulturer.
  • Halkfri matta och plattformsläpp håller kärlen säkert på plats
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
Dessa gungande shakers med gungbräda ger en mild gungande rörelse på 7° lutningsvinkel, perfekt för odlingsflaskor och petriskålar. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
Specifikationer
Gungvinkel 7°
Bärande kapacitet (metrisk) 10 kg
Hastighetsintervall 5 till 70 rpm
Spänning 230 VAC
Bärande kapacitet (engelska) 22 pund
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 17.716 tum.
Djup (metriskt) 45 cm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Längd (engelska) Plattform 14 tum
Längd (metrisk) plattform 35.5 cm
Bredd (engelska) 15.35 tum.
Bredd (engelska) Plattform 14 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Bredd (metrisk) Plattform 35.5 cm
Beskrivning Stor gungbräda
Visa LED
Inkluderar Platt plattform, halkfri matta och nätsladd
Timerintervall 1 till 999 minuter
Garanti och serviceerbjudande 3 års garanti