Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien gungande shakers
Produktkod. 17761288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bärande kapacitet (engelska):
6,6 pund
22 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet (engelska)
17761288 6,6 pund
17721288 22 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17761288 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190114
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Blanda varsamt levande kulturer.
  • Halkfri matta och plattformsläpp håller kärlen säkert på plats
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
Dessa gungande shakers med gungbräda ger en mild gungande rörelse på 7° lutningsvinkel, perfekt för odlingsflaskor och petriskålar. Enkelt att ställa in och visa hastigheten och timern på LED-displayen. Styr hastighet från 5 till 70 rpm. Mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten även över långa körningar. Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning. Hållbara shakers är klassade för kontinuerlig användning. Använd i inkubatorer och miljö- eller kylkammare upp till 104 F (°40 °C).
Specifikationer
Gungvinkel 7°
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 5 till 70 rpm
Spänning 230 VAC
Bärande kapacitet (engelska) 6,6 pund
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 13.188 tum.
Djup (metriskt) 33.5 cm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 15.5 cm
Längd (engelska) Plattform 9,25 tum.
Längd (metrisk) plattform 23.5 cm
Bredd (engelska) 10,826 tum.
Bredd (engelska) Plattform 9,25 tum.
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Bredd (metrisk) Plattform 23.5 cm
Beskrivning Mini See-Saw Rocker
Visa LED
Inkluderar Platt plattform, halkfri matta och nätsladd
Timerintervall 1 till 999 minuter
Garanti och serviceerbjudande 3 års garanti