Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien Stuart Microplate Shakers
Produktkod. p-200022097 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bärande kapacitet (metrisk):
1 kg
2 kg
Produktkod. 17771288
Brand: Cole-Parmer™ 5190116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en snabbblandningsverkan i en snäv omloppsbana
  • Halkfri matta och plattformsläpp håller plattorna säkert
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
  • Dessa mikroplattor kombinerar hög hastighet och en liten 1,5 mm omloppsbana för att producera kraftig skakning perfekt för mikrobrunnsplattor.
  • Shakers har en stoppmekanism, lättanvänd kontroller med timer, LED-display och ett digitalt hastighetsval från 250 till 1250 rpm med mjukstart.
  • Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning.
  • Shakern kan användas kontinuerligt och mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten under långa körningar.
  • Välj modellen med fyra plattor för småskaliga applikationer eller modellen med åtta plattor för bänkskivor med hög genomströmning.
Specifikationer
Bana 1.5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg
Hastighetsintervall 250 till 1250 rpm
Elektriska krav 230 V
Spänning 230 V
Produkttyp Microplate Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 2.2 lb.
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 13.188 tum.
Djup (metriskt) 33.5 cm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 15.5 cm
Bredd (engelska) 1,826 tum.
Bredd (metrisk) 15.5 cm
Modell SH-200
Visa LED
Inkluderar Platt plattform, halkfri matta och nätsladd
Antal positioner 1
Timerintervall 1 till 999 minuter