Läs mer
Thermo Scientific™ SH-3000 Swinging Bucket Rotor
Produktkod. 15459614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Max. RCF:
4 575/3 706 x g
Beskrivning:
750 ml hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Max. RCF Beskrivning Förpackningsstorlek
15459614 4 575/3 706 x g 750 ml hink Paket med 2
1 options
Produktkod. 15459614 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 11788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46265.00 SEK
    44259.34 SEK / Paket med 2
    Save 2005.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Processmikroplattor, PCR-plattor/rörremsor och många vanliga centrifugalfiltrerings- och reningsanordningar med Thermo Scientific™ SH-3000 Svängskoprotor.
Processmikroplattor, PCR-plattor/rörremsor och många vanliga centrifugalfiltrerings- och reningsanordningar med Thermo Scientific™ SH-3000 Svängskoprotor. Ett brett utbud av tillgängliga adaptrar ger flexibel kapacitet från 1,5 till 500 ml.
Beställningsinformation:
Skopor, tätningslock och mikroplatthållare säljs separat; beställ rotorkropp (SH-3000) och komponenter för att slutföra monteringen. För tätning av lockets O-ringar (set om sex) beställ 12995. Slangadaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Innehåller:
750mL hinkar (set med fyra) Kat. nr 11790
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC , RC-6 Plus centrifugserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 750 ml hink
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 750 mL
Max. RCF 4 575/3 706 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
Radie (metrisk) 185,4 mm (hinkar), 150,2 mm (mikroplattor)
Radie (metrisk) Min. 91,1 mm (hinkar)
K-faktor 8138
Max. Rörlängd 135 mm
Max. Diameter på rör 98 mm
Nettovikt 13.2 lb. (6 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus och Evolution RC Superspeed Centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Biocontainment Certifierad av CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 3 411 xg (hink)
Bioinneslutning Ja