Läs mer
SH-4-54, MedChemExpress
Produktkod. 16499757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499757 5 mg -
16483556 25 mg -
16480286 2 mg -
16477206 100 mg 100mg
16417238 10 mg -
16403257 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16499757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY169755mg
MedChemExpress SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SH-4-54
CAS 1456632-40-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H27F5N2O5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 610.59
Formel vikt 610.59
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease