missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ SH3GL1 Polyclonal Antibody
Beskrivning
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.
The protein encoded by this gene contains a SH2 domain and a SOCS BOX domain. The protein thus belongs to the suppressor of cytokine signaling (SOCS), also known as STAT-induced STAT inhibitor (SSI), protein family. SOCS family members are known to be cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SH3GL1 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | SH3GL1 |
| Genaccessionsnr. | Q99961 |
| Gene Alias | C77078; CNSA1; EEN; EEN fusion partner of MLL; endophilin A2; endophilin II; endophilin-2; Endophilin-A2; extra 11-19 leukemia fusion; extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein; MGC111371; SH3 domain containing GRB2 like 1; SH3 domain containing GRB2 like 1, endophilin A2; SH3 domain protein 2B; SH3 domain-containing GRB2-like protein 1; SH3-containing Grb-2-like 1 protein; Sh3d2b; SH3-domain GRB2-like 1; SH3GL1; Sh3p8 |
| Gensymboler | SH3GL1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?