Läs mer
SH5-07, MedChemExpress
Beskrivning
SH5-07 is a hydroxamic acid based Stat3 inhibitor with an IC50 of 3.9 μM in in vitro assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SH5-07 |
| CAS | 1456632-41-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H28F5N3O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (79.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NO)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 625.61 |
| Formel vikt | 625.61 |
| Visa mer |