Läs mer
Grant Instruments™ Kompakt skakapparat för inkubator
Produktkod. 11411058
Change view
Bana:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
11411058 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 11411058 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer ES20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32545.00 SEK
    27519.36 SEK / Paket med 1
    Save 5025.64 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Endast inkuberande skakapparat. (Tillbehör som plattformar, plastbadtankar, kolvar och kärl säljs separat.)
ES-20 Mångsidig och programmerbar orbital skakapparat för bänk för blandning och inkubation av biologiska kulturer och prover i olika kolvar och kärl.
  • Mångsidig programmerbar bänkskak-inkubator för att blanda och inkubera biologiska vätskor, prover, cellkulturer och vävnader
  • Digital kontroll av tid, temperatur och skakhastighet för noggrannhet och repeterbarhet
  • Robust, kompakt konstruktion med klara 7 mm tjocka plexiglaspaneler för enkel synlighet av kammarens innehåll
  • Designad för enkel montering/demontering och lätt att flytta från en plats till en annan
  • Idealisk för odling av cellkulturer i kolvar och andra kärl och för andra allmänna provberedningsapplikationer
Obs:
Tillbehör som plattformar, plastbadkar, kolvar och kärl säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2.5 kg
Hastighetsintervall 50 till 250 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) -25 °C till -42 °C
Mått (L x B x H) 340 x 340 x 435 mm
Höjd (engelska) 435mm
Bredd (metrisk) 340 mm
Vikt (metrisk) 15 kg
Timerintervall 1 min. till 96 tim.