Läs mer
Labnet™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator för mikrorör och mikroplattor
Produktkod. 10015384
Change view
Hastighetsintervall:
200 till 1200 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall unitSize
10015384 200 till 1200 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10015384 Leverantör Labnet™ Leverantörsnummer S2056A220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för samtidig uppvärmning och blandning av prover. Labnet™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator för mikrorör och mikroplattor är användbar för en mängd olika applikationer, inklusive bakteriekulturer i rör och mikroplattor.
  • Har utbytbara plattformar
  • Temperatur justerbar över ett brett område
  • Mekanisk konvektion ger en enhetlig och stabil miljö
  • Kan användas i kylrum för sub-ambient applikationer
  • Skakhastighet och accelerationshastigheter justerbara
  • Isolerad kammare för att bibehålla temperaturen och minska driftsljud
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 200 till 1200 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 99 °C
Håller 56 x 1.5/2.0 mL
Produkttyp Shaker inkubator
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 310 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Vikt (metrisk) 11 kg
Visa Digital LED
För användning med (utrustning) mikroplattor/mikrorör
Timerintervall 1 till 99 min., Kontinuerlig