Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 53 x 56 x 36 cm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Hästkraft | 1425 RPM @ 50Hz |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Hastighet | 875 cykler/min. |
| Spänning | 230 V |