Läs mer
Heidolph™ Rotamax 120 orbital skakapparat
Produktkod. 10304491
Change view
Hastighetsintervall:
20 till 300 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10304491 20 till 300 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10304491 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5444120000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Utför en försiktig rörelse för känsliga prover och stödjer odlingsplattor och Erlenmeyer-kolvar. Rotamax 120 orbital skakapparat är en kompakt och platsbesparande enhet med en skakbana på 20 mm.
Kompakt och platsbesparande enhet som klarar lastkapaciteter på 2 kg. Skakbanan på 20 mm utför en försiktig rörelse för känsliga prover och stöder odlingsplattor och Erlenmeyer-kolvar
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på det analoga kontrollvredet från 20 till 300 rpm
  • En analog processtimer möjliggör obevakad drift och kan ställas in från 1 till 120 minuter. När den inställda tiden har gått ut ljuder ett larm och driften stoppas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V
Wattal 33 W
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 4.4 lb.
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 30
Mått (LxB) Plattform 220 x 220 mm
Mått (L x B x H) 310 x 245 x 125 mm
Vikt (engelska) 12.1 lb.
Vikt (metrisk) 5.5 kg
Controllertyp Elektronisk
Modell Rotamax 120
För användning med (utrustning) Kulturskålar, Erlenmeyer-kolvar
Inkluderar Halkfri gummimatta
Plattform stil Orbital
Timerintervall 1 till 120 min.