Läs mer
OHAUS™ Shaker Thermal
Handla allt Ohaus Produkter
Temperaturområde (metriskt):
Ambient +4° till 100 °C
Ambient -17° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förbättrad elektronik och mjukvara möjliggör snabb och exakt temperaturkontroll
- Kylmodeller når temperaturer ner till 17 °C under omgivningen.
- Intuitiv pekskärm för enkel manövrering och programmering. Ställ in funktionerna och de omfattande hjälpskärmarna på ett av sex språk för att guida användaren genom driften av enheten.
- Skapa enkelt program för upprepade applikationer. Lagring för fem separata 5-stegsprogram. De USB port tillåter överföring av testdata till en flashenhet för dataloggning och programlagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient -17° till 100 °C |
| Håller | Termiskt block |
| Material | Valox cool touch-hus, löstagbart plastställ, lock och skruvmejsel för borttagning av block (ingår) |
| Mått (L x B x H) | 269 x 262 x 137 mm |
| Höjd (engelska) | 5,4 tum |
| Längd (engelska) | 10,6 tum |
| Bredd (engelska) | 10,03 tum. |
| Vikt (metrisk) | 4.9 kg |
| Beskrivning | ISTHBLCTSN EU |
| Modell | ISTHBLCTSN EU |
| Visa mer |