Läs mer
Heidolph™ Shaker Vibramax 100
Produktkod. 10588751 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10588751 3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10588751 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5442120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13865.00 SEK
    12685.84 SEK / Paket med 1
    Save 1179.16 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kompakt, platsbesparande shaker/mixer. Shaker Vibramax 100 har en lastkapacitet på 2 kg.
  • Vibrationsbanan på 3 mm ger utmärkta resultat, särskilt i stora fartyg– möjliggör jämn till räfflade blandning av trögflytande media och fasta ämnen
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den analoga kontrollratten från 150 till 1 350 rpm
  • Tillvalsfäste med spännrullar accepterar alla glasstorlekar
  • Ett stort urval av tillbehör tillhandahålls för användning av olika kärl och storlekar
  • En analog processtimer möjliggör obevakad drift och kan ställas in från 1 till 120 minuter. När den inställda tiden har gått ut ljuder ett akustiskt larm och driften avbryts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 150 till 1350 rpm
Elektriska krav 230 V, 31 W
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 4.4 lb.
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529, IP 30
Mått (LxB) Plattform 220 x 220 mm
Modell Vibramax 100
Inkluderar Timer, överhettningsskydd
Timerintervall 1 till 120 min.