Läs mer
Memmert™ Skakanordning för vattenbad
Produktkod. 17110415 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
WTB35
WTB50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
17110415 WTB50 -
17180385 WTB35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17110415 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WTB50SV3550
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Skakanordning med stödram utan gavelskydd& stödkorg (obligatorisk)
  • Kräver gavelskydd
  • Spänning 230 V, 50/60 Hz
  • Beställ stödkorgen separat
  • Inkluderar stödram, skakfrekvens 35 - 160 slag per minut (horisontell fram/tillbaka rörelse)
Specifikationer
För användning med (utrustning) WTB50
Typ Skakningsenhet
Hastighet 35-160 rpm