Läs mer
Memmert™ Skakanordning för vattenbad med stödram
Produktkod. 17150335 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
WTB15
WTB24
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17150335 WTB15 Varje
17150365 WTB24 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17150335 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WTB15SV1524
Beräknad leverans: 03-12-2026
Skakanordning med stödram utan gavelskydd& stödkorg (obligatorisk)
  • Kräver gavelskydd
  • Spänning 230 V, 50/60 Hz
  • Beställ stödkorgen separat
  • Inkluderar stödram, skakfrekvens 35 - 160 slag per minut (horisontell fram/tillbaka rörelse)
Specifikationer
För användning med (utrustning) WTB15
Typ Skakanordning för vattenbad inkl. stödram
Hastighet 35-160 rpm