Beskrivning
- Hög flaskkapacitet
- Pekskärm
- Patenterad magnetkolvfäste
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 19 mm |
| Hastighetsintervall | 30 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C |
| Amperage | 7 A |
| Håller | 5 x 2 L kolvar, tallrikar och rörställ |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Temperaturnoggrannhet | 0,1 °C |
| Material | Aluminium, akryl, gummiplattform |
| Mått (LxB) Plattform | 45 x 45 cm |
| Visa mer |