Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ skakinkubator
Produktkod. 10257954
Change view
Håller:
1 l
Medium kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderar:
IQ/OQ
USB-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Inkluderar Förpackningsstorlek
10257954 1 l USB-kabel Varje
15827894 Medium kapacitet - 51 l IQ/OQ Varje
12842163 Stor kapacitet - 115 l USB-kabel Varje
15847894 Stor kapacitet - 115 l IQ/OQ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10257954 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7952004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65690.00 SEK
    58842.59 SEK / Paket med 1
    Save 6847.41 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kombinationen av skakapparat och inkubator gör denna SI-200-serien Stuart™-skakinkubator idealisk för cellodlingsprocedurer.
  • Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
  • Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren.
  • Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
  • Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
  • Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas.
  • Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
  • När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
  • Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift.
  • Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar säkert på plats (upp till 1 l kolvar för 51 l modeller och upp till 2 l kolvar för 115 l modeller).
  • Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC.
  • Beställ modell 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) som hjälper dig att uppfylla myndigheternas krav.
Specifikationer
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 350 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Wattal 350 W
Håller 1 l
Produkttyp Skakande inkubator
Frekvens 50 Hz
Diameter (metrisk) 16 mm
Visa Digital
Inkluderar USB-kabel